Få mere at vide
Esmolol Isopropyl Amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esmolol Isopropyl Amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O3/c1-13(2)19-11-16(21)12-23-17-8-5-15(6-9-17)7-10-18(22)20-14(3)4/h5-6,8-9,13-14,16,19,21H,7,10-12H2,1-4H3,(H,20,22) |
| Formel vægt | 322.2256 |