Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Esmolol hydrochlorid
Artikelnummer. 15872484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15872484 25 g 25g
15862484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462460250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81161-17-3
Molekylær formel C16H26ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 331.84
InChI nøgle GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn methyl-3-(4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)propanoathydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esmolol hydrochloride
Smeltepunkt 86.0°C to 92.0°C
Mængde 25 g
Formel vægt 331.83