missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Esmolol hydrochlorid

Artikelnummer. 15862484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15862484 5 g 5g
15872484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15862484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462460050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81161-17-3
Molekylær formel C16H26ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 331.84
InChI nøgle GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn methyl-3-(4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)propanoathydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Esmolol hydrochloride
Smeltepunkt 86.0°C to 92.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 331.83
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Esmolol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Esmolol hydrochloride

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.