missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Esmolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17951355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951355 25 mg
17910865 10 mg
17904105 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17951355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE66800025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81161-17-3
Molekylær formel C16 H25 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 331.83
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (9CI), ASL 8052, Brevibloc, Clol, Esmolol hydrochloride
IUPAC navn methyl 3-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanoate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Esmolol Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
Formel vægt 331.155
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.