missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Esmolol Dimer, TRC

Artikelnummer. 30373705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373705 100 mg
30373108 50 mg
30369223 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE668030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98903-89-0
Molekylær formel C31H46N2O7
Molekylvægt (g/mol) 558.71
Synonym 4-[2-Hydroxy-3-[[3-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-1-oxopropyl](1-methylethyl)amino]propoxy]-benzenepropanoic Acid Methyl Ester
SMIL COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)CCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Esmolol Dimer
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46N2O7/c1-22(2)32-18-26(34)20-39-28-12-6-24(7-13-28)10-16-30(36)33(23(3)4)19-27(35)21-40-29-14-8-25(9-15-29)11-17-31(37)38-5/h6-9,12-15,22-23,26-27,32,34-35H,10-11,16-21H2,1-5H3
Formel vægt 558.3305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.