Få mere at vide
Esmolol Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esmolol Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-9-13(17)10-20-14-6-3-12(4-7-14)5-8-15(18)19/h3-4,6-7,11,13,16-17H,5,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 281.1627 |
| Procent renhed | >95% |