Få mere at vide
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16463256 25 mg -
16437597 5 mg -
16435636 100 mg 100mg
16424848 10 mg -
16411107 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114703
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eslicarbazepine
Fysisk form Solid
CAS 104746-04-5
Farve Off-White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym BIA 2-194
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)N1C2=CC=CC=C2C[C@@H](C3=CC=CC=C31)O
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.28
Procent renhed 99.43%