Få mere at vide
Eslicarbazepinacetat, TRC
Artikelnummer. 30371050
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30371050 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30371050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE659000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Molekylær formel C17 H16 N2 O3
Mængde 500 mg
Synonym (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC navn [(5S)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Formel vægt 296.1161