Få mere at vide
Eslicarbazepinacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049529
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049529 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049529 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3544.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Eslicarbazepinacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Analyt- eller komponentnavne Eslicarbazepine Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H16 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC navn [(5S)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 296,1161 g/mol