Få mere at vide
ESI 09, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | alpha-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-beta-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile |
| CAS | 263707-16-0 |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-β-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile, ESI 09 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+ |
| SMIL | CC(C)(C)c1onc(c1)C(=O)\C(=N\Nc2cccc(Cl)c2)\C#N |
| IUPAC navn | (1E)-2-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(3-chloroanilino)-2-oxoethanimidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.769 |
| Formel vægt | 330.088 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?