Få mere at vide
ESI-09, MedChemExpress
Beskrivelse
ESI-09 is a novel noncyclic nucleotide EPAC antagonist with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM for EPAC1 and EPAC2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ESI-09 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 263707-16-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H15ClN4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.09 mM) |
| SMIL | O=C(C1=NOC(C(C)(C)C)=C1)/C(C#N)=N/NC2=CC(Cl)=CC=C2 |
| Vis mere |