Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ESI 05
Beskrivelse
ESI 05 is an EPAC2 inhibitor. Inhibits cAMP binding to EPAC2 and cAMP mediated EPAC2 guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity (IC50 = 0.4 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzene |
| CAS | 5184-64-5 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C16H18O2S |
| Renhed | 98% |