Beskrivelse
- Sterilt dæksel til smartphones
- Fremstillet af ultraklar polyethylen til klare fotos og er touchskærmkompatibel med handsker
- Beskytter det sterile miljø mod forurenende stoffer på håndholdte enheder
- Kan nemt rumme aseptisk teknik
Anbefalet opbevaring
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | FDA Approved 510 (K) K141438; ASTM F1671 |
| Lukketype | Self-adhesive |
| Farve | Clear |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (udstyr) | Tablet |
| Materiale | Polyethylenfilm |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 tommer) |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Vis mere |