Få mere at vide
Heathrow Scientific eShield™ Sterile Covers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30804783 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Smart Phone
Tablet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
30804783 Smart Phone Pakke med 25
30804791 Tablet Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30804783 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. EC2100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Save time and money by accessing vital programs and data in real time, safely within a sterile field
  • Beskytter sterilt miljø mod forurenende stoffer på enheder
  • Ultraklar polyethylenfilm til klare fotos
  • Touchskærmskompatibel, selv med dobbelthandsker
  • Tillader brug af data og app i et sterilt miljø uden behov for at skifte handsker
  • Sag 25
  • Steril udløbsdato: 5 år
Anbefalet opbevaring
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart Phone
Materiale Polyethylenfilm
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 tommer)