Få mere at vide
Heathrow Scientific eShield™ Stay-Clean Covers, Tablet
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeschreibung
eShield™ Stay-Clean Covers giver en pålidelig bakteriebarriere for tabletter i ikke-sterile miljøer, hvilket reducerer krydskontaminationsrisici samtidig med, at enheden opretholdes fuld funktionalitet.
- Til brug med tabletter
- Rivfast barrierebeskyttelse
- Reducerer krydskontaminering
- Rent, klart, FDA-godkendt materiale
- Engangsbrug, engangsbrug
- Berøringsfølsom, selv med dobbelthandsker
- Nem, sikker selvklæbende lukning
- Justerbar for tæt pasform og bedre touchskærmsydelse
Advarsel:
- Ikke-steril. Ikke til brug i et sterilt felt.
- Til brug på hospitaler, tandlæge-, akut-, OSHA-, medicinske, veterinær-, fødevare-, bygge-, industrielle eller andre uordnede eller forurenede miljøer.
- Ikke-nedsænkbar. Genbrug det ikke.
Advarsel:
- Dækslet begrænser luftstrømmen til enheden.
- Nogle enheder kræver betydelig luftstrøm for køling. Verd, at enheden ikke overopheder, mens den er i Stay-Clean-dækslet før længere tids brug.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Produkttype | Speciallavet omslag |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?