Få mere at vide
Heathrow Scientific eShield™ Stay-Clean Covers, Tablet
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Beskrivelse
eShield™ Stay-Clean Covers giver en pålidelig bakteriebarriere for tabletter i ikke-sterile miljøer, hvilket reducerer krydskontaminationsrisici samtidig med, at enheden opretholdes fuld funktionalitet.
- Til brug med tabletter
- Rivfast barrierebeskyttelse
- Reducerer krydskontaminering
- Rent, klart, FDA-godkendt materiale
- Engangsbrug, engangsbrug
- Berøringsfølsom, selv med dobbelthandsker
- Nem, sikker selvklæbende lukning
- Justerbar for tæt pasform og bedre touchskærmsydelse
Advarsel:
- Ikke-steril. Ikke til brug i et sterilt felt.
- Til brug på hospitaler, tandlæge-, akut-, OSHA-, medicinske, veterinær-, fødevare-, bygge-, industrielle eller andre uordnede eller forurenede miljøer.
- Ikke-nedsænkbar. Genbrug det ikke.
Advarsel:
- Dækslet begrænser luftstrømmen til enheden.
- Nogle enheder kræver betydelig luftstrøm for køling. Verd, at enheden ikke overopheder, mens den er i Stay-Clean-dækslet før længere tids brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Produkttype | Speciallavet omslag |
| Længde (metrisk) | 20.3 cm |
| Vis mere |