Få mere at vide
Heathrow Scientific eShield™ Stay-Clean dæksler, smartphone
Artikelnummer. 30804785 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
30804785 6 tommer Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 30804785 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. EC3100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 DKK
    110.87 DKK / Pakke med 100
    Spare 7.13 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Skærm din enhed, forbliv bakteriefri
eShield™ Stay-Clean Covers giver en pålidelig bakteriebarriere til smartphones i ikke-sterile miljøer, hvilket reducerer krydskontaminationsrisici samtidig med, at enheden bevares fuld funktionalitet.
  • Til brug med smartphones
  • Rivfast barrierebeskyttelse
  • Reducerer krydskontaminering
  • Rent, klart, FDA-godkendt materiale
  • Engangsbrug, engangsbrug
  • Berøringsfølsom, selv med dobbelthandsker
  • Nem, sikker selvklæbende lukning
  • Justerbar for tæt pasform og bedre touchskærmsydelse
Advarsel:
  • Ikke-steril. Ikke til brug i et sterilt felt.
  • Til brug på hospitaler, tandlæge-, akut-, OSHA-, medicinske, veterinær-, fødevare-, bygge-, industrielle eller andre uordnede eller forurenede miljøer.
  • Ikke-nedsænkbar. Genbrug det ikke.
Advarsel:
  • Dækslet begrænser luftstrømmen til enheden.
  • Nogle enheder kræver betydelig luftstrøm for køling. Verd, at enheden ikke overopheder, mens den er i Stay-Clean-dækslet før længere tids brug.
Specifikationer:
  • Farve: Klar
  • Materiale: LDPE
  • Mængde: Tilfælde af 100
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Selvklæbende
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 6 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Produkttype Speciallavet omslag
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (metrisk) 10.2 cm