Få mere at vide
(-)-Eseroline Fumarate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Eseroline Fumarate Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O.C4H4O4/c1-13-6-7-14(2)12(13)15(3)11-5-4-9(16)8-10(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8,12,16H,6-7H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t12-,13+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 334.1529 |