Få mere at vide
(-)-Esermethole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Esermethole |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O/c1-14-7-8-15(2)13(14)16(3)12-6-5-10(17-4)9-11(12)14/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3/t13-,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 232.1576 |