Få mere at vide
Eseridin, TRC
Artikelnummer. 30411955
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411955 25 mg
30411758 250 mg
30409411 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT12345025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25573-43-7
Molekylær formel C15 H21 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 291.35
Synonym 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS,9aS)- (9CI), 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS-cis)-, Geneserine (6CI,7CI,8CI), (-)-Geneserine, Eseridine, Eserine aminoxide, Eserine oxide, NSC 340071, Physostigmine aminoxide
IUPAC navn [(4aS,9aS)-2,4a,9-trimethyl-4,9a-dihydro-3H-oxazino[6,5-b]indol-6-yl] N-methylcarbamat
SMIL CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3ON(C)CC[C@@]3(C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eseridine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3/c1-15-7-8-17(3)21-13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15-/m0/s1
Formel vægt 291.1583