Få mere at vide
Eserethol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Eserethol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O/c1-5-18-11-6-7-13-12(10-11)15(2)8-9-16(3)14(15)17(13)4/h6-7,10,14H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 246.1732 |