Få mere at vide
Notrax ESD håndledsbånd
Artikelnummer. 17771918
Skift visning
Produkttype:
Håndledsbånd
Artikelnummer. Produkttype
17771918 Håndledsbånd
1 options
Artikelnummer. 17771918 Leverandør Notrax Leverandørnr. 056SWB0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.01 DKK
    57.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.96 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Håndledsbånd forbinder en arbejders hud til jorden og er derfor det primære middel til at kontrollere statisk ladning på personale. Når den bæres korrekt og er forbundet til jord, spredes statiske ladninger sikkert fra personen.
  • Håndledsbånd forbinder en arbejders ’hud til jorden og er derfor det primære middel til at kontrollere statisk ladning på personale
  • Når den bæres korrekt og er forbundet til jord, spredes statiske ladninger sikkert fra personen
  • Opfylder kravene i EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 og EIA 625
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
Tekniske data
Produkttype Håndledsbånd
Materiale Tråd
Til brug med (applikation) Forbind en arbejders hud til jorden