Beskrivelse
- Denne unikke stick styrer ESD uden brug af kulstof og uden ioniske antistater
- Håndtag Tykkelse: 2,4 mm
- Hovedtykkelse: 1 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 podepinde/pose (5 indvendige poser med 100 podepinde) |
| Længde (metrisk) | 66,1 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 56.5 mm |
| Længde (metrisk) hoved | 5 mm |
| Bredde (metrisk) hoved | 1 mm |