Få mere at vide
Cole-Parmer™ ESD sikker plastpincet med flade andenæbsspidser
Artikelnummer. 15657418 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
11,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15657418 11,5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15657418 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0738717
Forventet forsendelse: 24-11-2026
ESD-sikker pincet, forstærket med kulfiber, giver fremragende slid- og slidstyrke. Disse pincet er ideelle til håndtering af følsomme materialer såsom elektroniske komponenter, mikromekaniske dele, glas og keramiske underlag.
  • ESD-sikker
  • Forstærket med 30% kulfiber
  • Slid- og slidbestandig
  • Stiv, høj trækstyrke og bøjningsstyrke
  • Flade spidser af andenæb
  • Håndter følsomme elektroniske komponenter sikkert
Tekniske data
Længde (metrisk) 11,5 cm
Materiale ESD-sikker plastik og kulfiber
Oversigt ESD-sikre plastpincetter
Til brug med (applikation) Følsomme materialer såsom elektroniske komponenter, mikromekaniske dele, glas og keramiske substrater
Sterilitet Ikke-steril
Tip stil Flad, andenæbbespidser