Få mere at vide
Notrax ESD ikke-slibende måtterens
Artikelnummer. 17752488
Skift visning
Produkttype:
Måtterens
Artikelnummer. Produkttype
17752488 Måtterens
1 options
Artikelnummer. 17752488 Leverandør Notrax Leverandørnr. 057SMC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.90 DKK
    198.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.88 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Måtterens anbefales til statisk sikre bord- og gulvmåtter. Dens ikke-slibende formel efterlader ingen film og er designet til at forbedre de statiske dissipative egenskaber af ESD sikre overflader.
  • Måtterens anbefales til statisk sikre bord- og gulvmåtter
  • Dens ikke-slibende formel efterlader ingen film og er designet til at forbedre de statiske dissipative egenskaber
  • ESD sikre overflader
  • Fjerner effektivt flusrester, olie, fingermærker og snavs
  • Praktisk 1000 ml flaskeudløserspray
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
Tekniske data
Produkttype Måtterens
Materiale Tråd
Til brug med (applikation) Fjern fluxrester, olie, fingermærker og snavs