Få mere at vide
Notrax ESD-hælslibemaskine
Artikelnummer. 17761918
Skift visning
Produkttype:
Heel Grounder
Artikelnummer. Produkttype
17761918 Heel Grounder
1 options
Artikelnummer. 17761918 Leverandør Notrax Leverandørnr. 055SHG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.30 DKK
    114.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.89 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Notrax ESD Heel Grounder er en enhed til at forbinde en gående eller stående person til jorden ved at bruge et ledende gummitråd for at give den nødvendige elektriske kontakt mellem personen og gulvmåtten.
  • En anordning til at forbinde en gående eller stående person til jorden ved at bruge en ledende gummitråd for at give den nødvendige elektriske kontakt mellem personen og gulvmåtten
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
Tekniske data
Produkttype Heel Grounder
Materiale Tråd
Til brug med (applikation) Tilslutning af en person med ESD-egenskaber