Få mere at vide
Notrax ESD gulvjordsledning
Artikelnummer. 17781908
Skift visning
Konnektortyper:
Hunstik
Ringforbindelse
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper
17781908 Ringforbindelse
17791908 Hunstik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17781908 Leverandør Notrax Leverandørnr. 051SFG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.10 DKK
    147.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.89 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • 45 m kabel og stik, der forbinder en måtte til jord
  • Nem at installere, klik den blot på en måtte og tilslut terminal til jord
  • Den skrå hætte med lav profil forhindrer, at snoren ved et uheld bliver fjernet fra måtten
  • Modstand 1 Meg måtte til jord
  • Fås med ringterminal eller 10 mm hunstik
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Jordledning
Materiale Tråd
Længde (engelsk) 20 ft.
Længde (metrisk) 4.5 m
Konnektortyper Ringforbindelse