Få mere at vide
Notrax ESD jordforbindelsesstik
Artikelnummer. 17741918
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17741918 Gul
1 options
Artikelnummer. 17741918 Leverandør Notrax Leverandørnr. 054SEB0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.85 DKK
    159.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.92 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
  • Forbinder jordledninger til jord
  • 1 Meg modstand, 3 x 10 mm han-studs, der muliggør flere ledningstilslutninger pr.
  • Fås i Continental eller UK version
Tekniske data
Farve Gul
Produkttype Afgrænsende stik
Materiale Tråd
Konnektortyper EU stikforbindelse