Få mere at vide
Notrax ESD spoleledning
Artikelnummer. 17731918
Skift visning
Produkttype:
Spoleledning
Artikelnummer. Produkttype
17731918 Spoleledning
1 options
Artikelnummer. 17731918 Leverandør Notrax Leverandørnr. 053SCC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.25 DKK
    95.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.11 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
  • 18 m kabel forbinder armbåndet til fælles jordpunkt på bordmåtten
  • 1 Meg modstand, 10 mm fatning klikkes til armbåndet, og den anden ende er et bananstik
Tekniske data
Produkttype Spoleledning
Materiale Tråd
Længde (engelsk) 5.9 ft.
Længde (metrisk) 1.8 m