Få mere at vide
Navailles ESD Auto-Adaptive Stol
Artikelnummer. p-7237240
Justerbar (højde):
510 til 640 mm
610 til 850 mm
Hjultype:
Antistatiske hjul
Ingen
Artikelnummer. 17446172
Brand: Navailles 7EK 91GBLN 00 905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD Auto-adaptive Chair tilskynder til en dynamisk kropsholdning, der hjælper med at genoprette kroppen naturligt og forbedre blodgennemstrømningen i benene. Sædet er vippet fremad, delt i to dele, baseret på silent-blokke, der danner en trekant. Certifikat for egnethed til brug i et rent rum.
  • Krom, 5-grenet, slidfast, forstærket bund med antistatiske glider eller hjul
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Lændestøtte og deformerbart sæde i sort KANGO™ polyurethan
  • Sædefunktioner 2° fremad vippe
  • Forsamling på silentbloc
  • Speciel ledende polyurethan forbindes til stolens metaldele, så elektricitet kan aflades gennem kulstofhjul eller puder
  • Certifikat for egnethed til brug i et rent rum ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luften i henhold til standarden NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Enhed designet til at sikre en perfekt nedstigning af elektriske ladninger til jorden (reaktivitetstest af LCIE)
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar (højde) 510 til 640 mm
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance ISO 3
Til brug med (applikation) Rene værelser
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 24.6 lb.
Vægt (metrisk) 11.2 kg
Hjultype Antistatiske hjul
Bredde (engelsk) 23,23 tommer.
Bredde (metrisk) 59 cm