Få mere at vide
Navailles ESD Auto-Adaptive Stol
Artikelnummer. 17456172
Skift visning
Justerbar (højde):
510 til 640 mm
610 til 850 mm
Hjultype:
Antistatiske hjul
Ingen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Justerbar (højde) Hjultype
17456172 610 til 850 mm Ingen
17446172 510 til 640 mm Antistatiske hjul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17456172 Leverandør Navailles Leverandørnr. 7EK 91GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00 DKK
    4446.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 383.27 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
ESD Auto-adaptive Chair tilskynder til en dynamisk kropsholdning, der hjælper med at genoprette kroppen naturligt og forbedre blodgennemstrømningen i benene. Sædet er vippet fremad, delt i to dele, baseret på silent-blokke, der danner en trekant. Certifikat for egnethed til brug i et rent rum.
  • Krom, 5-grenet, slidfast, forstærket bund med antistatiske glider eller hjul
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Lændestøtte og deformerbart sæde i sort KANGO™ polyurethan
  • Sædefunktioner 2° fremad vippe
  • Forsamling på silentbloc
  • Speciel ledende polyurethan forbindes til stolens metaldele, så elektricitet kan aflades gennem kulstofhjul eller puder
  • Certifikat for egnethed til brug i et rent rum ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luften i henhold til standarden NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Enhed designet til at sikre en perfekt nedstigning af elektriske ladninger til jorden (reaktivitetstest af LCIE)
Tekniske data
Farve Sort
Justerbar (højde) 610 til 850 mm
Justerbar Ja
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance ISO 3
Til brug med (applikation) Rene værelser
Løft type Gasløftesøjle
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
garanti 8 år
Vægt (engelsk) 26.5 lb.
Vægt (metrisk) 12.6 kg
Hjultype Ingen
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm