Få mere at vide
Navailles ESD Auto-Adaptive Stol
Beskrivelse
- Krom, 5-grenet, slidfast, forstærket bund med antistatiske glider eller hjul
- Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
- Lændestøtte og deformerbart sæde i sort KANGO™ polyurethan
- Sædefunktioner 2° fremad vippe
- Forsamling på silentbloc
- Speciel ledende polyurethan forbindes til stolens metaldele, så elektricitet kan aflades gennem kulstofhjul eller puder
- Certifikat for egnethed til brug i et rent rum ved bestemmelse af partikelkoncentrationen i luften i henhold til standarden NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
- Enhed designet til at sikre en perfekt nedstigning af elektriske ladninger til jorden (reaktivitetstest af LCIE)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | 510 til 640 mm |
| Justerbar | Ja |
| Arm stil | Ingen armlæn |
| Certificeringer/compliance | ISO 3 |
| Til brug med (applikation) | Rene værelser |
| Løft type | Gasløftesøjle |
| Bæreevne (engelsk) | 265 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 120 kg |
| garanti | 8 år |
| Vis mere |