Få mere at vide
mb2 Drejelig antistatisk arbejdsstol i polyurethan - asynkronisk - glides
Beskrivelse
- Antistatisk arbejdsstol
- Sæde og ryglæn er lavet af flere lag bøge- og poppeltræ, helt skummet med sort antistatisk polyurethan
- Rygstøttemekanisme i højde, dybde og permanent kontakt kan justeres og låses i alle positioner
- Gashøjdejustering
- Antistatiske glidebaner
- 5-egers bund i støbt poleret aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ESD-formand |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Justerbar | Sædehøjde, Sædevipning, Ryglænshøjde, Ryglænsvipning |
| Rygstil | Ergonomi |
| Højde (metrisk) sæde | 540 til 780 mm |
| Inkluderer | Femstjernet base, ledende puder |
| Mængde | 1 stk. |
| Sæde materiale | Polyurethanskum |
| Siddehøjde | 560 til 800 mm |
| Vis mere |