Få mere at vide
mb2 ESD Anti-Static Vinylstol med midterløft på glider
Artikelnummer. 30130612
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130612 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130612 Leverandør mb2 Leverandørnr. 212B2C1D2E3N01
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk ESD sæde - 212 - vinyl - permanent kontakt - midterløft - fodstøtte - glider
  • Antistatisk arbejdsstol
  • Gas højdejustering
  • Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
  • Ledende plastdele
  • Polstring i polyurethanharpiks
  • Polstring i antistatisk sort imiteret læder
  • Højdejusterbar fodring i satineret aluminium
  • 5-eger bund i trykstøbt poleret aluminium
  • Antistatiske glider
Tekniske data
Produkttype ESD stol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Ergonomi
Certificeringer/compliance IEC 61340-5-1
Til brug med (applikation) Laboratorie
Løft type Pneumatisk
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 480 til 670 mm
garanti 5 år ved normal brug
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Nej
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Vinyl polstring
Siddetype Mellem bænkhøjde