Få mere at vide
mb2 ESD Anti-Static Vinylstol med midterløft på hjul
Artikelnummer. 30130625
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30130625 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30130625 Leverandør mb2 Leverandørnr. 212B2C1D2E2N01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 DKK
    3380.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 174.16 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk ESD-sæde - 212 - vinyl - permanent kontakt - midterløft - fodstøtte - hjul
  • Antistatisk arbejdsstol
  • Gas højdejustering
  • Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
  • Ledende plastdele
  • Polstring i polyurethanharpiks
  • Polstring i antistatisk sort imiteret læder
  • Højdejusterbar fodring i satineret aluminium
  • 5-eger bund i trykstøbt poleret aluminium
  • Antistatiske dobbeltroterende selvbremsende hjul 50mm
Tekniske data
Produkttype ESD stol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Ergonomi
Certificeringer/compliance IEC 61340-5-1
Til brug med (applikation) Laboratorie
Løft type Pneumatisk
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 500 til 690 mm
garanti 5 år ved normal brug
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Vinyl polstring
Siddetype Mellem bænkhøjde