Få mere at vide
mb2 ESD Anti-Static Stofstol med midterløft på glider
Beskrivelse
- Antistatisk arbejdsstol
- Gas højdejustering
- Ryglænsmekanisme i højde, dybde og permanent kontakt justerbar og låsbar i alle positioner
- Ledende plastdele
- Polstring i polyurethanharpiks
- Polstring i antistatisk gråt stof
- Højdejusterbar fodring i satineret aluminium
- 5-eger bund i trykstøbt poleret aluminium
- Antistatiske glider
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ESD stol |
| Farve | Grå |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rygstil | Ergonomi |
| Certificeringer/compliance | IEC 61340-5-1 |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie |
| Løft type | Pneumatisk |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 480 til 670 mm |
| Vis mere |