Få mere at vide
Esculin Sesquihydrat, TRC
Artikelnummer. 30384305
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384305 100 mg
30371834 50 mg
30374331 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE658958100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66778-17-4
Molekylær formel 2 C15 H16 O9 . 3 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 734.61
IUPAC navn 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one; trihydrat
SMIL O.O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]4O[C@@H](Oc5cc6C=CC(=O)Oc6cc5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin Sesquihydrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C15H16O9.3H2O/c2*16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;;;/h2*1-4,10,12-17,19-21H,5H2;3*1H2/t2*10-,12-,13+,14-,15-;;;/m11.../s1
Formel vægt 734.191