Få mere at vide
Esculin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415389
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415389 5 g 5g
15425389 25 g 25g
15435389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63114.06
Request Bulk or Custom Format
En naturligt forekommende antioxidant
En naturligt forekommende antioxidant
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66778-17-4
Molekylær formel C30H38O21
Molekylvægt (g/mol) 734.613
MDL nummer MFCD00149492
InChI nøgle LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonym esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC navn 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on;trihydrat
SMIL C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin sesquihydrate
Smeltepunkt 202°C to 210°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,3698
Formel vægt 367.31 (340.29 Anhydrous)
Fysisk form Pulver