Få mere at vide
Esculin sesquihydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Esculin sesquihydrate bruges til at hæmme kemisk induceret carcinogenese i muses hud og nyrer, brugt i et mikrobiologisk laboratorium for at hjælpe med identifikation af bakteriearter, en naturligt forekommende antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i muses hud og nyrer, brugt i et mikrobiologisk laboratorium for at hjælpe med identifikation af bakteriearter, en naturligt forekommende antioxidant.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esculin Sesquihydrate |
| Smeltepunkt | 203 °C til 205 °C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 95387 |
| Merck Index | 14,3698 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 367,31 (340,28 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |