Få mere at vide
Esculin sesquihydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484713
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484713 5 g 5g
11494713 25 g 25g
11404723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
Esculin sesquihydrate bruges til at hæmme kemisk induceret carcinogenese i muses hud og nyrer, brugt i et mikrobiologisk laboratorium for at hjælpe med identifikation af bakteriearter, en naturligt forekommende antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Esculin sesquihydrate bruges til at hæmme kemisk induceret carcinogenese
i muses hud og nyrer, brugt i et mikrobiologisk laboratorium for at hjælpe med identifikation af bakteriearter, en naturligt forekommende antioxidant.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66778-17-4
Molekylær formel C30H38O21
Molekylvægt (g/mol) 734.613
MDL nummer MFCD00149492
InChI nøgle LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonym esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC navn 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on;trihydrat
SMIL C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin sesquihydrate
Smeltepunkt 203°C to 205°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Beilstein 95387
Merck Index 14,3698
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −41° (c=5 in pyridine)
Formel vægt 367.31 (340.28 Anhydrous)
Procent renhed 97%