Få mere at vide
Esculin monohydrat, 99,07%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468020 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468020 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11468020 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210165525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1770.92 DKK / 25g
    Spare 89.08 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9907
Molekylær formel C15H16O9
MDL nummer MFCD00149492
Mængde 25 g
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
InChI nøgle XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 340.28
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Formel vægt 358.28
Fysisk form Krystallinsk pulver