Få mere at vide
Esculin Monohydrate, ≥97.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458020 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11458020 5 g
11478020 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458020 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210165505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Molecular Biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-75-9
Molekylær formel C15H16O9
Molekylvægt (g/mol) 340.28
MDL nummer MFCD00149492
InChI nøgle XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC navn 7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-on
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin Monohydrate
Analyseprocentområde ≥97.5%
Mængde 5 g
Formel vægt 358.3
Fysisk form Fast stof