Få mere at vide
Esculin hydrate, 97%
Artikelnummer. 10254430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254430 10 g Glasflaske 10g
10146463 5 g Glasflaske 5g
10006253 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10254430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117830100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 531-75-9 | C15H16O9 | 340.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-75-9
Molekylær formel C15H16O9
Molekylvægt (g/mol) 340.28
MDL nummer MFCD00149492
InChI nøgle XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC navn 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculin hydrate
Smeltepunkt 203.0°C to 205.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 3753
Specifik rotationstilstand - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Specifik rotation − 86.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Formel vægt 340.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske