Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esculin hydrate |
| Smeltepunkt | 203,0 °C til 205,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 3753 |
| Specifik rotationstilstand | - 86,00 (20,00 °C c=2,dioxan/vand1:1) |
| Specifik rotation | −86.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i varmt vand, opløselige i varm alkohol, methanol, pyridin, ethylacetat og eddikesyre |
| Vis mere |