Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esculin hydrate |
| Smeltepunkt | 203.0°C to 205.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 15, 3753 |
| Specifik rotationstilstand | - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1) |
| Specifik rotation | − 86.00 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid |
| Vis mere |