Få mere at vide
Melford Esculin
Artikelnummer. 30018253
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018253 25 g
30018254 500 g
30018252 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018253 Leverandør Melford Leverandørnr. E3800025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 531-75-9
  • Molekylformel: C 15 H 16 O 9 xH 2 O
  • Molekylvægt: 340,28 g/mol
Tekniske data
CAS 531-75-9
Mængde 25 g
Molekylær formel C15H16O9 - xH2O