Få mere at vide
Escitalopram Oxalate, Mikromol™
Artikelnummer. 17970606
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17970606 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17970606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1162.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Escitalopram Oxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Escitalopram Oxalate
CAS 219861-08-2
Analyt- eller komponentnavne Escitalopram Oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate, (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
SMIL CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 414.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 414.1591 g/mol