Få mere at vide
Escitalopram Oxalate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458133
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458133 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458133 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1162.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Escitalopram Oxalate
CAS 219861-08-2
Analyt- eller komponentnavne Escitalopram Oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate, (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 414.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 414.1591 g/mol