Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Escitalopram oxalate |
| CAS | 219861-08-2 |
| Smeltepunkt | 146.0°C |
| Molekylær formel | C22H23FN2O5 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso, slightly soluble in methanol, ethyl acetate, very slightly soluble in ethanol, insoluble in heptane |
| InChI nøgle | KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N |
| SMIL | OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCC2=CC(=CC=C12)C#N)C1=CC=C(F)C=C1 |
| IUPAC navn | (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril; oxalsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.43 |
| Vis mere |