Få mere at vide
Escin (mixture of natural saponins, Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aescin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+/t26?,27-,28+,29?,30?,31-,32+,33-,34+,35+,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48-,49?,51+,52-,53-,54-,55+/m1/s1 |
| Formel vægt | 1130.57 |